Polifosfato de sodio (Sal de Graham), EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido metafosfórico, sal de sodio
MQ200
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
1.06529.1000EA 58.6 EUR
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
Polifosfato de sodio (Sal de Graham), EMPLURA®, Supelco®
Polifosfato de sodio (Sal de Graham)
Formula: (NaO₃P)n
Densidad: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00134118
Núm. CAS: 50813-16-6
EINECS: 233-782-9
Índice Merck: 12,08814