Ácido sulfúrico 90 - 91% ≥90-91% According to Gerber para análisis, for the determination of fats in milk
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 48.7 EUR
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Ácido sulfúrico 90 - 91% ≥90-91% According to Gerber para análisis, for the determination of fats in milk
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II