Hipoclorito de sodio 10 - 15% available chlorine en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
219250025 219255000 219250100
ACRO219250025EA 85.9 EUR
ACRO219250025 ACRO219255000 ACRO219250100
Hipoclorito de sodio 10 - 15% available chlorine en solución acuosa
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
Pto. Ebullición: 111 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodometric 10 to 15 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Free alkali (NaOH) ≤1.0 %