Hipoclorito de sodio 6…14% (active chlorine) en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
27900.296EA
27.6
EUR
27900.296
27900.365
27900.445
Hipoclorito de sodio 6…14% (active chlorine) en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Hipoclorito de sodio
Sin estabilizar, este producto normalmente pierde concentración en el transcurso de su almacenamiento.
Formula:
ClNaO Pto. Ebullición: 111 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –30…–20 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011120 Núm. CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay (Active chlorine)(at filling) | Min. 11,5 % |
Alkalinity | Max. 0.5 meq/g |
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) | min 36,30° |
Hg (Mercury) | Max. 10 ppm |