Hipoclorito de sodio (14% Cl₂) aqueous solution, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
90350.5000EA 65 EUR
90350.5000 90350.9025 90350.290
Hipoclorito de sodio (14% Cl₂) aqueous solution, TECHNICAL
Hipoclorito de sodio
Sin estabilizar, este producto normalmente pierde concentración en el transcurso de su almacenamiento.
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08702
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test