Hipoclorito de sodio (3,5% Cl₂) en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27896.291EA
31.4
EUR
27896.291
27896.360
Hipoclorito de sodio (3,5% Cl₂) en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Hipoclorito de sodio
Sin estabilizar, este producto normalmente pierde concentración en el transcurso de su almacenamiento.
Formula:
ClNaO MW: 74,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011120 Núm. CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 |
Resultados test especificaciones
Assay (Active chlorine)(at filling) | 3,5 - 5,0 % |
Alkalinity | Max. 0,05 meq/g |
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) | 11,1 - 15,8 ° |