Hipoclorito de sodio 4-6% available chlorine en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
419550010 419550250 419550025 419550100 419552500
ACRO419550010EA 201 EUR
ACRO419550010 ACRO419550250 ACRO419550025 ACRO419550100 ACRO419552500
Hipoclorito de sodio 4-6% available chlorine en solución acuosa
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
Pto. Ebullición: 111 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1,083 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Clear yellow
Appearance (Form) Solution
Titration Iodometric 4.5 to 5.5 %