Hipoclorito de sodio (6 - 14% Cl₂) aqueous solution, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 309 EUR
1.05614.9025 1.05614.2500
Hipoclorito de sodio (6 - 14% Cl₂) aqueous solution, Supelco®
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08702