(±)-Lactato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
414480250 414480050
ACRO414480250EA 192 EUR
ACRO414480250 ACRO414480050
(±)-Lactato de metilo 99%
(±)-Lactato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 35 °C (6 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066367
Núm. CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06167
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (neat)