DL-Serina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(±)-Serina, H-DL-Ser-OH
132650250
132651000
132655000
ACRO132650250EA
29.3
EUR
ACRO132650250
ACRO132651000
ACRO132655000
DL-Serina 99%
DL-Serina
Formula:
C₃H₇NO₃ Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 240 °C (desc.) Densidad: 1,53 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064223 Núm. CAS: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Índice Merck: 13,08534 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % (105°C, 3 h) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV transmittance | ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Other amino acids | ≤0.5 % (TLC) |