DL-Serina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15184.22
A15184.36
A15184.22EA
63
EUR
A15184.22
A15184.36
DL-Serina ≥99%
DL-Serina
Purity: 99%
CAS No.: 302-84-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 1721402
Merck Reference: 14,8460
MDL No.: MFCD00064223
Formula:
C₃H₇NO₃ Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa) Densidad: 1,543 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064223 Núm. CAS: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Índice Merck: 14,8460 |