Hipoclorito de calcio 65% available chlorine en solución acuosa tech., granular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 81.4 EUR
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Hipoclorito de calcio 65% available chlorine en solución acuosa tech., granular
Hipoclorito de calcio
Formula: CaCl₂O₂
MW: 142.98 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010900
Núm. CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 3485
Índice Merck: 13,02111
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)