Tetrapropilamonio hidróxido 10% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
420721000 420725000
ACRO420721000EA 70.6 EUR
ACRO420721000 ACRO420725000
Tetrapropilamonio hidróxido 10% en solución acuosa
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine