Tetrapropilamonio hidróxido 25% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
420730250 420731000 420735000
ACRO420730250EA 40.4 EUR
ACRO420730250 ACRO420731000 ACRO420735000
Tetrapropilamonio hidróxido 25% in water
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 24 to 26 %
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %