Tetrapropilamonio hidróxido 40% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidróxido de tetrapropilamonio
17456.14
17456.22
17456.36
17456.14EA
95.5
EUR
17456.14
17456.22
17456.36
Tetrapropilamonio hidróxido 40% (w/w) en solución acuosa
Tetrapropilamonio hidróxido
CAS No.: 4499-86-9
Molecular Formula: C12H29NO
Formula Weight: 203.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.99
Refractive Index: 1.3716
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 4207983
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009360
Formula:
C₁₂H₂₉NO MW: 203.37 g/mol Pto. Ebullición: 102 °C Densidad: 0.99 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009360 Núm. CAS: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8 II |