Tetrapropilamonio hidróxido 40% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 116 EUR
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Tetrapropilamonio hidróxido 40% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)