Níquel (II) amidosulfonato 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
40501.K2
40501.8M
40501.K2EA
56
EUR
40501.K2
40501.8M
Níquel (II) amidosulfonato 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Níquel (II) amidosulfonato
CAS No.: 13770-89-3
Molecular Formula: H4N2NiO6S2
Formula Weight: 250.86(anhy)
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
Odour: Odourless
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00137261
Nickel plating
Formula:
H₄N₂NiO₆S₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137261 Núm. CAS: 13770-89-3 EINECS: 237-396-1 UN: 3082 ADR: 9,III |