(±)-2-Metilbutirato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
250260050 250261000
ACRO250260050EA 38.3 EUR
ACRO250260050 ACRO250261000
(±)-2-Metilbutirato de etilo 99%
(±)-2-Metilbutirato de etilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00012217
Núm. CAS: 7452-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.864 to 0.871 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g