Reactivo de Fehling I
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
270800010 270800025
ACRO270800010EA 52.6 EUR
ACRO270800010 ACRO270800025
Reactivo de Fehling I
Reactivo de Fehling I
Formula: CuSO₄
Pto. Ebullición: ? 100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O