Titanio (III) cloruro 15% in hydrochloric acid 10% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 49.4 EUR
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titanio (III) cloruro 15% in hydrochloric acid 10% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Titanio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ti
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011266
Núm. CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material