Titanio (III) cloruro 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
28660.236EA 71.9 EUR
28660.236 28660.293
Titanio (III) cloruro 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Titanio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ti
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011266
Núm. CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 12.5 hasta 17.5 %