Titanio (III) cloruro 30% in hydrochloric acid 10% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de titanio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 75.4 EUR
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titanio (III) cloruro 30% in hydrochloric acid 10% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Titanio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ti
Número MDL: MFCD00011266
Núm. CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material