DL-Lisina monoclorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
413370250 413371000 413370010
ACRO413370250EA 48.5 EUR
ACRO413370250 ACRO413371000 ACRO413370010
DL-Lisina monoclorhidrato 99%
DL-Lisina monoclorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 267 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064563
Núm. CAS: 70-53-1
EINECS: 200-739-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -1° to +1° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %