DL-Lisina monoclorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
DL-Lisina clorhidrato, DL-Lisina HCl, (±)-Lisina monoclorhidrato, (±)-Lisina HCl, (±)-Lisina clorhidrato, H-DL-Lys-OH.HCl
A11066.14
A11066.22
A11066.14EA
43
EUR
A11066.14
A11066.22
DL-Lisina monoclorhidrato ≥99%
DL-Lisina monoclorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 70-53-1
Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl
Formula Weight: 182.65
Melting Point: 267° dec.
Beilstein Reference: 4711993
Formula:
C₆H₁₅ClN₂O₂ MW: 182.65 g/mol Pto. de fusión: 267 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064563 Núm. CAS: 70-53-1 EINECS: 200-739-0 |