(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 353 EUR
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 97%
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 188…189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063238
Núm. CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Índice Merck: 13,05233
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %