(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
L02814.22
L02814.36
L02814.0E
L02814.22EA
30.7
EUR
L02814.22
L02814.36
L02814.0E
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥97%
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Purity: 97%
CAS No.: 100-79-8
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -27°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 104465
Merck Reference: 14,5213
MDL No.: MFCD00063238
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 188…190 °C Pto. de fusión: –27 °C Densidad: 1,064 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063238 Núm. CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Índice Merck: 14,5213 |