Bromuro 1.000 mg/l en agua (de NaBr) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458042WEA
123
EUR
458042W
458044B
Bromuro 1.000 mg/l en agua (de NaBr) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de bromuro
Br in H₂O.
Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO17025
Suministrado con certificado de análisis