Cloruro 1.000 mg/l en agua (de NaCl) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458014SEA
190
EUR
458014S
458012Q
Cloruro 1.000 mg/l en agua (de NaCl) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de cloruro
(Cl en H₂O).
Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO17025
Suministrado con certificado de análisis.