Fluoruro 1.000 mg/l en agua (de NaF) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458004QEA
254
EUR
458004Q
458002X
Fluoruro 1.000 mg/l en agua (de NaF) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de fluoruro
(F en H₂O).
Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO17025
Suministrado con certificado de análisis