Nitrito 1000 mg/l en agua (de NaNO₂) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458024UEA 269 EUR
458024U 458022S
Nitrito 1000 mg/l en agua (de NaNO₂) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares aniónicos Estándares de nitrito
(NO₂ en H₂O).
Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO 17025
Suministrado con certificado de análisis