Nitrato 1000 mg/l NO3- en agua (de NaNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458034WEA 254 EUR
458034W 458032U
Nitrato 1000 mg/l NO3- en agua (de NaNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares aniónicos Estándares de nitrato
NO₃ en H₂O.
Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO 17025
Suministrado con certificado de análisis