Fosfato en agua (de KH₂PO₄) patrón mono elementos para cromatografía iónica, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
458054DEA
240
EUR
458054D
458052B
458122V
Fosfato en agua (de KH₂PO₄) patrón mono elementos para cromatografía iónica, ARISTAR®
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de fosfato
PO₄ in H₂O.
Suministrado con certificado de análisis
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, testado por un laboratorio acreditado en ISO Guide 34 / ISO17025