Aluminio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico al 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86660.260EA 31.64 EUR
86660.260 86660.180
Aluminio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico al 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de aluminio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%