Berilio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil., ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455082SEA 107.4 EUR
455082S 455084U
Berilio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil., ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de berilio
BeO.(Be(OAc)₂)₃) en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.