Bismuto solución 1000 ppm (de Bi) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455102FEA
158
EUR
455102F
455104H
Bismuto solución 1000 ppm (de Bi) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bismuto
Bi en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.