Bismuto 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Bi) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455112HEA 134 EUR
455112H 455114J
Bismuto 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Bi) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de bismuto
Bi en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.