Cadmio 1000 ppm AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86668.260EA
42.8
EUR
86668.260
86668.180
Cadmio 1000 ppm AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cadmio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%