Calcio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86667.260EA
45.9
EUR
86667.260
86667.180
Calcio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de calcio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%