Calcio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (from CaCO3) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455162REA
93
EUR
455162R
455164T
Calcio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (from CaCO3) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de calcio
CaCO₃ en HNO₃ 2 a 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.