Calcio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (from CaCO3) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455172TEA 208 EUR
455172T 455174V
Calcio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (from CaCO3) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de calcio
CaCO₃ en HNO₃ 2 a 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.