Cobalto 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de Co(NO₃)₂) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.19785.0100
1.19785.0500
1.19785.0100EA
43.7
EUR
1.19785.0100
1.19785.0500
Cobalto 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de Co(NO₃)₂) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cobalto
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST