Cobalto solución 1000 ppm (de Co) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455262UEA 147 EUR
455262U 455264W
Cobalto solución 1000 ppm (de Co) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cobalto
Co en HNO₃ 2-5%.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.