Hierro 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de Fe(NO₃)₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.19781.0100
1.19781.0500
1.19781.0100EA
49.3
EUR
1.19781.0100
1.19781.0500
Hierro 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de Fe(NO₃)₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de hierro
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST