Hierro 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Fe) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455522VEA
153
EUR
455522V
455524A
Hierro 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Fe) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de hierro
Fe en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.