Europio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Eu₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455352VEA 526 EUR
455352V 455354A
Europio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Eu₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de europio
(Eu₂O₃ en HNO₃ 2-5%).
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.