Germanio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455402XEA 139.8 EUR
455402X 455404Q
Germanio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de germanio
(NH₄)₂GeF₆ en H₂O tr. HF.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.