Oro 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Au) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455422SEA
312.6
EUR
455422S
455424U
Oro 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Au) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de oro
Au en HCl 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.