Oro 10.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Au) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455432UEA
1360
EUR
455432U
455434W
Oro 10.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Au) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de oro
(Au en HCl 10%).
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.