Hafnio 1.000 mg/l dil. en ácido nítrico con trazas de ácido fluorhídrico (de HfO₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455442WEA 283 EUR
455442W 455444B
Hafnio 1.000 mg/l dil. en ácido nítrico con trazas de ácido fluorhídrico (de HfO₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de hafnio
(HfO₂ en HNO₃ 2-5% tr. HF).
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.