Holmio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ho₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455462DEA
274
EUR
455462D
455464F
Holmio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ho₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de holmio
Ho₂O₃ en HNO₃ 2 -5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.